Få mere at vide
WTW™ Jernprøvesæt
Specifications
Specifications
| Analytter | Triazin |
| Til brug med (applikation) | Til spildevand, drikkevand, fødevarer |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Antal prøver | 25 |
| Rækkevidde | 0,05 til 4 mg/l |
| Tilstrækkelig til | 25 prøver |
| Testmetode | Fotometrisk |
| Type | CombiCheck Jern (Fe) celle test kit |
Safety and Handling
Product Identifier
- Iron Cell Test Method: photometric 0.05 - 4.00 mg/l Fe Spectroquant
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thioglycolate, Thioglycolic acid