Få mere at vide
WTW™ Jernprøvesæt
Artikelnummer. 11795783
Skift visning
Rækkevidde:
1 til 50 mg/l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
11795783 1 til 50 mg/l Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11795783 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 250361
 Begrænset vare
På lager
Praktisk, omkostningseffektiv, præcis; disse jern (Fe) celle test kit produkttyper er ideelle til test af spildevand, drikkevand og fødevarer.
  • Til brug med PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral fotometre
  • Til spildevand, drikkevand, fødevarer
  • Jern (Fe) celle test kit produkttype
  • Triazin metode
  • Fotometrisk metode
  • Praktisk, omkostningseffektiv, præcis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analytter Triazin
Til brug med (applikation) Til spildevand, drikkevand, fødevarer
Til brug med (udstyr) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral fotometre
Inkluderer Certifikater
Antal prøver 25
Rækkevidde 1 til 50 mg/l
Tilstrækkelig til 25 prøver
Testmetode Fotometrisk
Type Jern (Fe) celle test kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Sn Spectroquant
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, N-Cetyl-N'N'N-trimethylammonium bromide