Få mere at vide
Jernsulfid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337577
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337577 1 g 1g
11327577 10 g 10g
11347577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012842.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12068-85-8 | FeS2 | 119.97 g/mol
Jernsulfid bruges i fotovoltaik og lithium-ion batteri katoder. Det er også undersøgt som et potentielt materiale til binding af miljøforurenende stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12068-85-8
Molekylær formel FeS2
Molekylvægt (g/mol) 119.97
MDL nummer MFCD00064690
InChI nøgle NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
PubChem CID 14788
SMIL S=[Fe]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron sulfide
Smeltepunkt 1171°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn bis(sulfanyliden)jern
Formel vægt 119.98
Lugt Odorless
Udseende Gray powder
Tæthed 4.87