Få mere at vide
Jernstandardopløsning (Spectro ECON), Chem Lab™
Artikelnummer. 11993014
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11993014 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11993014 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL01.0906.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 DKK
    190.30 DKK / 500ml
    Spare 49.70 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Specifications
Koncentration 1000 μg/ml
Mængde 500 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Iron standard solution 1000 µg/ml
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Iron(III) nitrate