Få mere at vide
Jernstandardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Fe i 2 til 5% HNO3
Artikelnummer. 10266680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10266680 500 ml 500ml
10103740 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196055000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 DKK
    688.82 DKK / 500ml
    Spare 51.18 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron standard solution
Navn note 1 mg/ml Fe i 2% HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Tæthed 7.86
Fysisk form Væske
Molekylær formel Fe
Koncentration 997 til 1003 μg/ml Fe (3 +) i 2% HNO3 (20 °C)
MDL nummer MFCD00010999
Farve Farveløs
Opløselighed Blandet med vand
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe]
IUPAC navn jern
Molekylvægt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
Mængde 500 ml
ChEBI CHEBI:82664
Formel vægt 55.85
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron standard solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.