Få mere at vide
Iron Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10191710 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10191710 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Product Code. 10191710 Supplier Fisher Chemical Supplier No. J/8271/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specifications
Farve Colorless
pH 1
CAS 10421-48-4
Mængde 500 mL
Emballage HDPE plastic bottle
Form Liquid
Molekylær formel FeN3O9
MDL nummer 11003
Synonym ferric nitrate, iron trinitrate, nitric acid, iron 3+ salt, unii-n8h8402xob, iron nitrate fe no3 3, iron iii nitrate, anhydrous, hsdb 451, iron 3+ trinitrate, nitric acid, iron 3+ salt 3:1
InChI nøgle VCJMYUPGQJHHFU-UHFFFAOYSA-N
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Fe+3]
IUPAC navn iron(3+);trinitrate
Molekylvægt (g/mol) 241.857
PubChem CID 25251
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Iron solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Ferricnitrate