Få mere at vide
Iron Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Colorless |
| pH | 1 |
| Mængde | 100 mL |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Form | Liquid |
| MDL nummer | 10999 |