Få mere at vide
Jern Standard Til ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16391226 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16391226 30 mL Triple-udvasket LDPE flaske -
10376122 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
10172002 250 mL Triple-udvasket LDPE flaske 250ml
11448709 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16391226 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLFE22M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 DKK
    306.56 DKK / 30ml
    Spare 5.44 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Fe1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 10025-77-1
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Molekylær formel Cl3FeH12O6
MDL nummer MFCD00149712
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Type Certificeret referencemateriale
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC navn jern(3+)hexahydrattrichlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 270.29
Mængde 30 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000µg/ml iron
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug