Learn More
Jern Standard Til ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Mængde:
500 mL
Unit Size:
500ml
Description
Includes
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Fe | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Iron Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7439-89-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
| CAS min % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Molekylær formel | Fe |
| MDL nummer | MFCD00010999 |
| Teknik | AA, ICP |
| Show More |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug