missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Jern Standard Til ICP , 10.000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 10500993
compliance-icons

Jern Standard Til ICP , 10.000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. p-4428610 Shop alle SPEX Certiprep produkter
125 mL, Triple-udvasket LDPE flaske, 125ml
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10500993

Brand: SPEX Certiprep PLFE23Y

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale

Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering

AnalytKoncentration
Fe10.000μ g/ml

Certificeringer

Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA-klage

Kemiske identifikatorer

CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iron Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Mængde 125 mL
Grad Forsikring
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10,000µg/ml iron
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid

Produkt kun beregnet til laboratoriebrug

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Jern Standard Til ICP , 10.000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™ >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.