Få mere at vide
Jernsputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424795
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424795 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15424795 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040855.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Jernforstøvningsmål bruges i halvleder-, kemisk dampaflejring (CVD) og fysisk dampaflejring (PVD) display og optiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7439-89-6
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Fe
MDL nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe]
IUPAC navn jern
Molekylvægt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Procent renhed 99.95%