Få mere at vide
Jernsvamp, -100 mesh, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379328
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379328 100 g 100g
11389328 500 g 500g
11399328 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043240.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron sponge
Farve Grå
Mængde 100 g
Maskestørrelse −100 Mesh
Form Sponge
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron sponge
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i