Tekniske data
| Emballage | Glasflaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Fe |
| Koncentration | 1,00 ±0,2 g/L |
| Element | Fe |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Salpetersyre |
| Mængde | 250 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ICP Standard Solution Iron (Fe) 1000mg/l in HNO
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: iron trinitrate, nitric acid