Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Fe |
| Koncentration | 10 ±0,002 g/L |
| Type | Massespektrometristandard |
| Element | Fe |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hydrogenklorid |
| Mængde | 500 mL |