Få mere at vide
Jernopløsning til ICP , 1 g/L, HCl Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943404 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12943404 100 mL 100ml
12953404 250 mL 250ml
12963404 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12943404 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 019 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 DKK
    351.99 DKK / 100ml
    Spare 128.01 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder HCl
Koncentration 1 g/L
Mængde 100 mL