Få mere at vide
Iron silicide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11331549
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331549 25 g 25g
11341549 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014019.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12022-95-6 | FeSi | 83.93 g/mol
Jernsilicid bruges til deoxidation og legering af stålsmelter, legering af støbejernsladninger og smelter (Jernstøberier), silikotermisk reduktion af ædle metaller (chrom, molybdæn og vanadium) og andre (Nb, W), Fremstilling af nogle podemidler og nodulisere ved legering (smeltning). Højrent jernsilicid bruges til at fremstille stål med høj permeabilitet til elektriske transformere, produktion af FeSiMn, FeSiN og SiMn-legeringer. Det bruges også som metalfyldstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12022-95-6
Molekylær formel FeSi
Molekylvægt (g/mol) 83.93
MDL nummer MFCD00016086
InChI nøgle YSWDZWXHBYTMBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym silyliron, silylene iron, ferric silicon, silanidylidyneironylium
PubChem CID 92027036
SMIL [Si-]#[Fe+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron silicide
Smeltepunkt 1410°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn silanidylidyneironylium
Formel vægt 83.93
Lugt Odorless
Udseende Gray powder
Tæthed 6.1g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron silicide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.