missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iron Saccharate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron Saccharate |
| CAS | 8047-67-4 |
| Molekylær formel | [Na2Fe5O8(OH) • 3H2O]n •(C12H22O11)m |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Colliron IV, Feojectin, Ferric Hydroxide Sucrose Complex, Ferrivenin, Ferrum Hausmann, Ferrum Vitis, Ferum Hausmann, Fesin, Hippiron, Iron Oxide Saccharated, Iron Sucrose, Iron Sucrose Complex, Iron Sugar, Iron(III) Hydroxide Sucrose Complex, Iviron, Neoferrum, Proferrin, Saccharated Ferric Oxide, Saccharated Iron, Saccharated Iron Oxide, Sucrofer, Venofer, Venoferrum, XI 921 |
| InChI formel | InChI=1S/3C6H10O8.2Fe/c3*7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;/h3*1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;/q;;;2*+3/p-6/t3*1-,2-,3-,4+;;/m000../s1 |
| SMIL | [C@H]([C@@H]([C@@H](C(=O)[O-])O)O)([C@H](C(=O)[O-])O)O.[C@H]([C@@H]([C@@H](C(=O)[O-])O)O)([C@H](C(=O)[O-])O)O.[C@H]([C@@H]([C@@H](C(=O)[O-])O)O)([C@H](C(=O)[O-])O)O.[Fe+3].[Fe+3] |
| Molekylvægt (g/mol) | 736.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?