Få mere at vide
Jernstang, 7,62 mm (0,30 tommer) dia, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416635
Skift visning
Mængde:
190 mm
Pakningsstørrelse:
190mm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416635 190 mm 190mm
1 options
Artikelnummer. 15416635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044918.DQ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
CAS 7439-89-6
Udseende Grå stav
Mængde 190 mm
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Rod
Molekylær formel Fe
MDL nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe]
IUPAC navn jern
Molekylvægt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664