Få mere at vide
Jernstang, 5 mm (0,2 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11321289
Skift visning
Mængde:
50 mm
150 mm
5 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
150mm
50mm
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321289 5 x 150 mm Pakke med 5
11311289 50 mm 50mm
11301289 150 mm 150mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011442.HT
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 0,155 g/mm | CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Farve Grå
Udseende Grå stav
Mængde 5 x 150 mm
Analyseprocentområde 99,995% (metalbasis)
Form Rod