Få mere at vide
Jernstang, 5 mm (0,2 tommer) diameter, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11398478
Skift visning
Mængde:
50 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
150mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398478 150 mm 150mm
11388478 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040500.DO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3768.71 DKK
    3390.65 DKK / 150mm
    Spare 378.06 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron rod
Navn note 5 mm (0,2 tommer) diameter.
Mængde 150 mm
Vægt ≈0,155 g/mm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%