Få mere at vide
Jernstang, 12 mm (0,47 tommer) diameter, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11378478
Skift visning
Mængde:
10 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378478 50 mm 50mm
11368478 10 mm 10mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040499.DJ
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Iron rod
Navn note 12 mm (0,47 tommer) diameter.
Mængde 50 mm
Vægt ≈0,89g/mm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%