Få mere at vide
Jernpulver, sfærisk, APS 6-10 mikron, reduceret, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
250 g
500 g
2 x 500 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
500g
Hver
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Iron |
| Farve | Grå |
| Navn note | Approximately 98% spherical, 2% fragments |
| Udseende | Gray powder |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (Metals basis) |
| Form | Spherical Powder |