Få mere at vide
Jernpulver, sfærisk, APS 6-10 mikron, reduceret, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445925
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
500 g
2 x 500 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
500g
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445925 25 g 25g
15455925 250 g 250g
15465925 500 g 500g
15475925 2 x 500 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15445925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010214.14
 Begrænset vare
På lager
Tilsyneladende massefylde 2,0-3,0 g/cm 3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Farve Grå
Navn note Omtrent 98% kugleformede, 2% fragmenter
Udseende Gråt pulver
Tæthed 7,87 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Form Sfærisk krudt