Få mere at vide
Jernpulver, sfærisk,< 20 mikron, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron |
| Tæthed | 7,87 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | >99,99 % (metalbasis), 99,5 % |
| Form | Sfærisk krudt |
Sikkerhed og håndtering
- Iron powder
- Fare
- Selvopvarmende stof Kategori 1
- H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron