Få mere at vide
Jernpulver, sfærisk,< 20 mikron, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350689
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350689 1 kg 1kg
11360689 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000170.A1
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Tæthed 7.87g/cm3 at 20°C
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde >99.99% (metal basis), 99.5%
Form Spherical Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron