Få mere at vide
Iron, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15527994 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15527994 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15527994 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 222601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
CAS 7439-89-6
Mængde 500 g
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
Form Pulver
Molekylær formel Fe
MDL nummer MFCD00010999
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe]
IUPAC navn jern
Molekylvægt (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Formel vægt 55.85
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron