Få mere at vide
Jernpulver, -200 mesh, 99+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346637
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11346637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000737.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Tæthed 7.87
Mængde 1 kg
Maskestørrelse -200 Mesh
Analyseprocentområde 99+% (metals basis)
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Formel vægt 55.847
Procent renhed ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iron