Få mere at vide
Iron pieces, irregularly shaped, 3.2-6.4mm (0.125-0.25in), 99.99% (metals basis)
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron pieces |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |