Få mere at vide
Jernstykker, uregelmæssigt formede, 25 mm (1,0 tommer) & ned, 99,97+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11331278
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331278 250 g 250g
11321278 1 kg 1kg
11341278 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010213.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Form: 90% 2,5-25 mm (0,1-1,0 tommer) | CAS: 7439-89-6 | Fe | 55,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-89-6
Molekylær formel Fe
Molekylvægt (g/mol) 55.85
MDL nummer MFCD00010999
InChI nøgle XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC navn jern
SMIL [Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron
Farve Grå
Udseende Gray irregularly shaped pieces
Tæthed 7.87g/cm3 at 20°C
Mængde 250 g
Analyseprocentområde >99.97% (Metals basis)
Form Irregular Pieces
Formel vægt 55.847