Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron phthalocyanine |
| Farve | Sort eller grøn-lilla |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i kon. svovlsyre |
| Formel vægt | 568.38 |
| Procent renhed | 70 til 90% (typisk) |