Få mere at vide
Jernphosphid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375807
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375807 10 g 10g
11365807 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043486.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12023-53-9 | Fe3P | 198.51 g/mol
Jernphosphid bruges som halvleder. Det finder anvendelse i højeffekt- og højfrekvente applikationer som laserdioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12023-53-9
Molekylær formel Fe3P
Molekylvægt (g/mol) 198.51
MDL nummer MFCD10567221
InChI nøgle KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn triferriophosphan
SMIL [Fe]P([Fe])[Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron phosphide
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in nitric acid,hydrogen fluoride and aqua regia. Insoluble in water,dilute acid and alkalis.
Formel vægt 198.51
Tæthed 6.74g/cm3 at 20°C