Få mere at vide
Iron Oxide, Pure, Precipitated, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10395990 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10395990 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10395990 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/1150/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 1538°C
CAS 1309-37-1
Farve Red
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel Fe2O3
MDL nummer MFCD00011008
InChI nøgle JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC navn trioxodiiron
Molekylvægt (g/mol) 159.69
Formel vægt 159.69g/mol
Emballage Plastic powder jar