Få mere at vide
Jernoxid, rent, magnetisk, udfældet, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10385990 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glaskrukke
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10385990 500 g Glaskrukke 500g
1 options
Artikelnummer. 10385990 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/1100/53
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Smeltepunkt 1588,9 °C
CAS 1317-61-9
Farve Sort
pH 4 til 8
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Molekylær formel Fe3O4
MDL nummer MFCD00011010
InChI nøgle WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
IUPAC navn dijern(3+) λ²-jern(2+)tetraoxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 231.53
Formel vægt 231,5386g/mol
Emballage Glaskrukke