Få mere at vide
Jernnitrid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399209
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399209 25 g 25g
11309219 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088198.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37245-77-5 | Fe6H2N2-2 | 365.1 g/mol
Jernnitrid bruges til syntese af ammoniak og kulstof nanofibre. Det er involveret i skabelsen af ferrofluids, et flydende raketbrændstof. Det finder anvendelse i at fremstille det stærkeste naturligt magnetiske materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37245-77-5
Molekylær formel Fe6H2N2-2
Molekylvægt (g/mol) 365.1
MDL nummer MFCD00134717
InChI nøgle ILMFDGFXPJCFQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron nitride,-325 mesh powder, 1-aza-2,3,4-triferracyclobutan-1-yliron; diferrioamine
PubChem CID 56843031
IUPAC navn azanid;azanidylidenjern;jern
SMIL [NH2-].[N-]=[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron nitride
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Lugt Odorless
Udseende Gray powder