Få mere at vide
Jern Nikkelpulver, -325 mesh, 99,5+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781944
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 15466165
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036683.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ni:Fe; 50:50 wt%
Jern Nikkelpulver bruges som en lavekspansionslegering til præcisionsinstrumenter, målebånd og vægte
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron Nickel powder
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray powder
Mængde 25 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde >99.5% (metals basis)
Form Pulver
Molekylær formel Ni:Fe; 50:50 wt%
MDL nummer MFCD01741928
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron Nickel powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nickel, Iron