Få mere at vide
Jern Nikkelpulver, -325 mesh, 99,5+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Jern Nikkelpulver bruges som en lavekspansionslegering til præcisionsinstrumenter, målebånd og vægte
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron Nickel powder |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver gray powder |
| Mængde | 500 g |
| Maskestørrelse | -325 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | >99.5% (metals basis) |
| Form | Pulver |
| Molekylær formel | Ni:Fe; 50:50 wt% |
| MDL nummer | MFCD01741928 |
| Vis mere |