Få mere at vide
Iron nickel oxide, tech.
Artikelnummer. 11339289
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339289 10 g 10g
11329289 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11339289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088530.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12168-54-6 | Fe2NiO4 | 234.38 g/mol
Jern-nikkeloxid bruges som adsorbent til at fjerne hexavalente chromioner, der er til stede i spildevandet, ved hjælp af co-sedimenteringsmetode. Det anvendes også som et additiv i membranfremstilling (dvs. polyvinylchlorid/styren-butadien-gummiblanding af heterogen kationbyttermembran) og øger derved permeabiliteten for bivalente ioner sammenlignet med den monovalente type.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12168-54-6
Molekylær formel Fe2NiO4
Molekylvægt (g/mol) 234.38
MDL nummer MFCD00016254
InChI nøgle NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn oxo[(oxoferrio)oxy]jern; oxonickel
SMIL O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron nickel oxide
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Formel vægt 234.39
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Udseende Dark-brown powder
Tæthed 5.368
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron nickel oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.