Få mere at vide
Jernisotopstandard: Fe @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Fe-57), VHG™
Artikelnummer. 17902886
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
17902886 50 ml
1 options
Artikelnummer. 17902886 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS57FE50
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Jernisotopstandard: Fe @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (beriget i Fe-57)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron 57
CAS 14762-69-7
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Iron 57
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 57Fe
Synonym 57Fe
SMIL [57Fe]
IUPAC navn Iron 57
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 56.94
Mængde 50 ml
Formel vægt 56,9354 g/mol