Få mere at vide
Jern(III) trifluoromethanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30394378
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30394378 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30394378 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI166125500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 63295-48-7
Molekylær formel C3F9FeO9S3
Mængde 500 mg
Synonym Iron(Iii)Trifluoromethanesulfonate
InChI formel InChI=1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMIL [Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn jern(3+); trifluoromethanesulfonat
Molekylvægt (g/mol) 503.05
Formel vægt 502.791