Få mere at vide
Jern(III) trifluormethanesulfonat, tech. 90%
Beskrivelse
Jern(III)triflat bruges som en effektiv katalysator i syntesen af 2,3-umættede-O-glycosider fra 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. Det er også involveret i syntesen af en række forskellige beta-enaminoketoner og estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Jern(III)triflat anvendes som en effektiv katalysator i syntesen af 2,3-umættede-O-glycosider fra 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. Det er også involveret i syntesen af en række forskellige beta-enaminoketoner og estere.
Opløselighed Opløseligt i
vand, methanol og acetonitril.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) trifluoromethanesulfonate |
| Smeltepunkt | 183 °C |
| Flammepunkt | 110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | Fe(OSO2CF3)3 |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, methanol og acetonitril. |
| Formel vægt | 503.04 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(III) trifluoromethanesulfonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) trifluoromethanesulfonate