Få mere at vide
Jern(III) trifluormethanesulfonat, tech. 90%
Artikelnummer. 15416508
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416508 1 g 1g
15485426 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60034.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 63295-48-7 | C3F9FeO9S3 | 503,035 g/mol
Jern(III)triflat bruges som en effektiv katalysator i syntesen af 2,3-umættede-O-glycosider fra 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. Det er også involveret i syntesen af en række forskellige beta-enaminoketoner og estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Jern(III)triflat anvendes som en effektiv katalysator i syntesen af 2,3-umættede-O-glycosider fra 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. Det er også involveret i syntesen af en række forskellige beta-enaminoketoner og estere.
Opløselighed Opløseligt i
vand, methanol og acetonitril.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63295-48-7
Molekylær formel C3F9FeO9S3
Molekylvægt (g/mol) 503.035
MDL nummer MFCD15144785
InChI nøgle OSHOQERNFGVVRH-UHFFFAOYSA-K
Synonym iron iii trifluoromethanesulfonate, fe otf 3, ferric triflate, iron iii triflate, fe cf3so3 3, ksc497q0p, iron 3+ tritriflate, ferric trifluoromethanesulfonate, iron 1,1,1-trifluoromethanesulfonic acid, iron 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
PubChem CID 11656316
IUPAC navn jern(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 183 °C
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Lineær formel Fe(OSO2CF3)3
Mængde 1 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol og acetonitril.
Formel vægt 503.04
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.