Få mere at vide
Iron(III) Sulfate, Technical, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10050210 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10050210
Brand: Fisher Chemical I/1160/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 15244-10-7
Molekylær formel Fe2H2O13S3
Molekylvægt (g/mol) 417.87
MDL nummer 149714
InChI nøgle VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
IUPAC navn diiron(3+) hydrate trisulfate
SMIL O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 399.88g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III)sulfate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfuric acid, iron(3+) salt (3:2), hydrate, Sulfuric acid,Ferric sulfate