Få mere at vide
Iron(III) sulfate, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific™
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) sulfate |
| Smeltepunkt | 480°C (decomposition) |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| Merck Index | 14,4032 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water; Sparingly soluble in alcohol; Almost insoluble in acetone and ethyl acetate; Insoluble in sulfuric acid and ammonia. |
| Formel vægt | 399.87 |
| Procent renhed | 99.998% |
| Grad | Puratronic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Iron(III) sulfate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.