Få mere at vide
Iron(III) sulfate, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390989
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390989 5 g 5g
11300999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010717.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-22-5
Molekylær formel Fe2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 399.858
MDL nummer MFCD00011007
InChI nøgle RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Synonym ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfate
PubChem CID 24826
ChEBI CHEBI:53438
IUPAC navn iron(3+);trisulfate
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) sulfate
Smeltepunkt 480°C (decomposition)
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metals basis)
Merck Index 14,4032
Opløselighedsinformation Soluble in water; Sparingly soluble in alcohol; Almost insoluble in acetone and ethyl acetate; Insoluble in sulfuric acid and ammonia.
Formel vægt 399.87
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.097 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.