Få mere at vide
Iron(III) sulfate pentahydrate, 97%
Artikelnummer. p-3734806 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
5kg
Artikelnummer. 10306741
Brand: Thermo Scientific Acros 345230050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 142906-29-4 | Fe2O12S3·5H2O | 489.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142906-29-4
Molekylær formel Fe2O12S3·5H2O
Molekylvægt (g/mol) 489.96
MDL nummer MFCD00149714
InChI nøgle YHGPYBQVSJBGHH-UHFFFAOYSA-H
Synonym unii-3hws7hf5xd, 3hws7hf5xd, iron iii sulfate pentahydrate, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate 9ci, acmc-20n1we, ferric sulfate pentahydrate, iron iii sulphate pentahydrate, 2fe.3so4.5h2o, sulfuric acid, iron 3+ salt 3:2 , pentahydrate
PubChem CID 23443659
IUPAC navn jern(3+);trisulfat;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) sulfate pentahydrate
Farve Beige-gul til hvid
Fysisk form Crystalline or Granular Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel Fe2(SO4)3·5H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 489.96
Procent renhed 97%
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III)sulfate pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.