Få mere at vide
Iron(III) sulfate pentahydrate, 97%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) sulfate pentahydrate |
| Farve | Beige-gul til hvid |
| Fysisk form | Crystalline or Granular Powder |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | Fe2(SO4)3·5H2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vægt | 489.96 |
| Procent renhed | 97% |
| Emballage | Plastflaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Iron(III)sulfate pentahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.