Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) sulfate pentahydrate |
| Farve | Beige-gul til hvid |
| Fysisk form | Crystalline or Granular Powder |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | Fe2(SO4)3·5H2O |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vægt | 489.96 |
| Procent renhed | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(III)sulfate pentahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.