Få mere at vide
Iron(III) sulfate hydrate, Reagent Grade Artikelnummer.: 11317648
compliance-icons
Iron(III) sulfate hydrate, Reagent Grade
Artikelnummer. p-4407491
250 g, 250g
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
250g
5kg
Artikelnummer. 11317648
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033316.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15244-10-7 | Fe2H2O13S3 | 417.87 g/mol
Jern(III)sulfat anvendes også i pigmenter, bejdsebade til aluminium og stål. Det virker som et bejdsemiddel ved farvning, som koaguleringsmiddel til industriaffald. På det medicinske område bruges det som en astringerende og blodpropp. Det er involveret i fremstillingen af aromatiske estere fra de tilsvarende syrer og alkoholer. Yderligere anvendes det til oxidation af pyrit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15244-10-7
Molekylær formel Fe2H2O13S3
Molekylvægt (g/mol) 417.87
MDL nummer MFCD00011007
InChI nøgle VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
SMIL O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) sulfate hydrate
Farve Grå-Hvid
Fysisk form Granules, Powder
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Soluble in waterSoluble in water. Sparingly soluble in alcohol.
IUPAC navn dijern(3+)-hydrattrisulfat
Formel vægt 399.87 (Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Grayish-white powder or granules
Tæthed 2.0-2.1
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW16K017 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/09/2024 Artikelnummer033316.30,033316.A1,033316.A7
PartinummerW16K018 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/09/2024 Artikelnummer033316.30,033316.A1,033316.A7
PartinummerY07I010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 Artikelnummer033316.30,033316.A1,033316.A7
PartinummerU15J047 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 Artikelnummer033316.30,033316.A1,033316.A7
PartinummerR01J009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/05/2023 Artikelnummer033316.30,033316.A1,033316.A7
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) sulfate hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Iron(III) sulfate hydrate, Reagent Grade >