Få mere at vide
Iron(III) sulfate hydrate, Reagent Grade
Beskrivelse
Jern(III)sulfat anvendes også i pigmenter, bejdsebade til aluminium og stål. Det virker som et bejdsemiddel ved farvning, som koaguleringsmiddel til industriaffald. På det medicinske område bruges det som en astringerende og blodpropp. Det er involveret i fremstillingen af aromatiske estere fra de tilsvarende syrer og alkoholer. Yderligere anvendes det til oxidation af pyrit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) sulfate hydrate |
| Farve | Grå-Hvid |
| Fysisk form | Granules, Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in waterSoluble in water. Sparingly soluble in alcohol. |
| IUPAC navn | dijern(3+)-hydrattrisulfat |
| Formel vægt | 399.87 (Anhydrous) |
| Grad | Reagens |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(III) sulfate hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, iron(3+) salt (3:2), hydrate, sulphuric acid,ferric sulphate