Få mere at vide
Iron(III) sulfate hydrate, Reagent Grade
Beskrivelse
Jern(III)sulfat anvendes også i pigmenter, bejdsebade til aluminium og stål. Det virker som et bejdsemiddel ved farvning, som koaguleringsmiddel til industriaffald. På det medicinske område bruges det som en astringerende og blodpropp. Det er involveret i fremstillingen af aromatiske estere fra de tilsvarende syrer og alkoholer. Yderligere anvendes det til oxidation af pyrit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(III) sulfate hydrate |
| Farve | Grå-Hvid |
| Fysisk form | Granules, Powder |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in waterSoluble in water. Sparingly soluble in alcohol. |
| IUPAC navn | dijern(3+)-hydrattrisulfat |
| Formel vægt | 399.87 (Anhydrous) |
| Grad | Reagens |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iron(III) sulfate hydrate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.