Få mere at vide
Jern(III)sulfathydrat, Puriss. pa, 21-23 % Fe-basis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633310
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Emballage:
Papir/polypose
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15633310 6 x 1 kg Poly flaske Pakke med 6
15623310 500 g Poly flaske 500g
15603310 1 kg Poly flaske 1kg
15613310 25 kg Papir/polypose 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15633310 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 312356X1KG
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Puriss. pa, 21-23 % Fe-basis
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15244-10-7 , 7664-93-9
Molekylær formel Fe2H2O13S3
Molekylvægt (g/mol) 417.87
MDL nummer MFCD00011007
InChI nøgle VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonym Ferric sulfate hydrate
PubChem CID 167265
IUPAC navn jern(3+);trisulfat;hydrat
SMIL O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iron(III) sulfate hydrate
Navn note Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
CAS Max % 98.0000%, 2.0000%
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel Fe2(SO4)3 · xH2O
FN nummer UN3260
Formel vægt 399.88
Procent renhed 21 to 23% (Fe basis)
Grad puriss. pa
Emballage Poly flaske